missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chlorfenvinphos-d10 (Mixture of cis-trans isomers), TRC

Produktkod. 30134286
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134286 50 mg
30040619 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30134286 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC32436250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1346606-54-9
Molekylformel C12 2H10 H4 Cl3 O4 P
Molekylvikt (g/mol) 369.63
Synonym Chlorfenvinphos D10 (di(ethyl D5)), [2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl] bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl) phosphate
IUPAC-namn [(Z)-2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl] bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl) phosphate
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)(OC(=CCl)c1ccc(Cl)cc1Cl)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chlorfenvinphos D10 (ethyl D10)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14Cl3O4P/c1-3-17-20(16,18-4-2)19-12(8-13)10-6-5-9(14)7-11(10)15/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Formel vikt 368.0323
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.