missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chlorfenvinphos, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Chlorfenvinphos |
| CAS | 470-90-6 |
| Molekylformel | C12 H14 Cl3 O4 P |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzyl alcohol, 2,4-dichloro-α-(chloromethylene)-, diethyl phosphate (6CI), Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl diethyl ester (8CI), 2,4-Dichloro-α-(chloromethylene)benzyldiethyl phosphate, 2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl diethyl phosphate, Birlan, Birlane, Birlane 10G, Birlane Z 110, CVP, CVP (pesticide), Chlorfenvinfos, Chlorfenvinphos, Chlorphenvinfos, Chlorphenvinphos, Clofenvinfos, Compound 4072, Defiance S, Dermaton, Diethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-chlorovinyl phosphate, Diethyl 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl phosphate, ENT 24969, Enolofos, GC 4072, Haptasol, O,O-Diethyl O-[1-(2,4-dichlorophenyl)-2-chlorovinyl] phosphate, O,O-Diethyl O-[2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl] phosphate, OMS 1328, Quirlan, SD 7859, Sapecron, Sapecron 50EC, Supona, Tarene, Unitox, Vinyphate, Z 110, Zaprawa enolofos |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14Cl3O4P/c1-3-17-20(16,18-4-2)19-12(8-13)10-6-5-9(14)7-11(10)15/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOP(=O)(OCC)OC(=CCl)c1ccc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | [2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl] diethyl phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.57 |
| Formel vikt | 357.9695 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?