missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chlorfenvinphos, TRC

Produktkod. 30354184
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354184 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30354184 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC32436050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chlorfenvinphos
CAS 470-90-6
Molekylformel C12 H14 Cl3 O4 P
Kvantitet 50 mg
Synonym Benzyl alcohol, 2,4-dichloro-α-(chloromethylene)-, diethyl phosphate (6CI), Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl diethyl ester (8CI), 2,4-Dichloro-α-(chloromethylene)benzyldiethyl phosphate, 2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl diethyl phosphate, Birlan, Birlane, Birlane 10G, Birlane Z 110, CVP, CVP (pesticide), Chlorfenvinfos, Chlorfenvinphos, Chlorphenvinfos, Chlorphenvinphos, Clofenvinfos, Compound 4072, Defiance S, Dermaton, Diethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-chlorovinyl phosphate, Diethyl 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl phosphate, ENT 24969, Enolofos, GC 4072, Haptasol, O,O-Diethyl O-[1-(2,4-dichlorophenyl)-2-chlorovinyl] phosphate, O,O-Diethyl O-[2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl] phosphate, OMS 1328, Quirlan, SD 7859, Sapecron, Sapecron 50EC, Supona, Tarene, Unitox, Vinyphate, Z 110, Zaprawa enolofos
InChI formel InChI=1S/C12H14Cl3O4P/c1-3-17-20(16,18-4-2)19-12(8-13)10-6-5-9(14)7-11(10)15/h5-8H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCOP(=O)(OCC)OC(=CCl)c1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn [2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl] diethyl phosphate
Molekylvikt (g/mol) 359.57
Formel vikt 357.9695
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.