Läs mer
Klorfluazuron 1000 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorfluazuron |
| CAS | 71422-67-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlorfluazuron |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20 H9 Cl3 F5 N3 O3 |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H9Cl3F5N3O3/c21-10-5-9(30-19(33)31-17(32)15-13(24)2-1-3-14(15)25)6-11(22)16(10)34-18-12(23)4-8(7-29-18)20(26,27)28/h1-7H,(H2,30,31,32,33) |
| LEDER | Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(Oc3ncc(cc3Cl)C(F)(F)F)c(Cl)c2 |
| IUPAC-namn | N-[[3,5-diklor-4-[3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]oxyfenyl]karbamoyl]-2,6-difluorbensamid |
| Visa mer |