Läs mer
Klorfluazuron, TRC
Produktkod. 30133676
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133676 10 g
30040473 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133676 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC32920010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71422-67-8
Molekylformel C20 H9 Cl3 F5 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 540.65
Synonym N-[[[3,5-Dichloro-4-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, AI 3-29785, Aim, Aim (insecticide), Atabron, CGA 112913, Chlorfluazuron, IKI 7899, Jupiter, Jupiter (pesticide), N-(2,6-Difluorobenzoyl)-N'-[3,5-dichloro-4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenyl]urea, PP 145, PP 145 (insecticide), UC 62644
IUPAC-namn N-[[3,5-diklor-4-[3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]oxyfenyl]karbamoyl]-2,6-difluorbensamid
LEDER Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(Oc3ncc(cc3Cl)C(F)(F)F)c(Cl)c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorfluazuron
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C20H9Cl3F5N3O3/c21-10-5-9(30-19(33)31-17(32)15-13(24)2-1-3-14(15)25)6-11(22)16(10)34-18-12(23)4-8(7-29-18)20(26,27)28/h1-7H,(H2,30,31,32,33)
Formel vikt 538.963