Läs mer
Chlorflurenol-methyl, TRC
Produktkod. 30365048
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30365048 25 mg
1 options
Produktkod. 30365048 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC58527825MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorflurenol-methyl ester
CAS 2536-31-4
Molekylformel C15 H11 Cl O3
Kvantitet 25 mg
Synonym Fluorene-9-carboxylic acid, 2-chloro-9-hydroxy-, methyl ester (7CI,8CI), 2-Chloro-9-fluorenol-9-carboxylic acid methyl ester, 2-Chloro-9-hydroxy-9H-fluorene-9-carboxylic acid methyl ester, 2-Chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylic acid methyl ester, CF 125, CME 74050, CME 74050P, Chlorfluorenol IT 3456, Chlorfluorenolmethyl, Chlorflurecol methyl ester, Chlorflurecol-methyl, Chlorflurenol methyl, Chlorflurenol methyl ester, Chloroflurenol methyl ester, EMD 7301, EMD 7301W, EMD-IT 3456, IT 3456, Maintain, Maintain A, Methyl 2-chloro-9-fluorenol-9-carboxylate, Methyl 2-chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylate, Methyl morphactin, Methyl-2-chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylic acid, Morphactin IT 3456, TH 417-H
InChI formel InChI=1S/C15H11ClO3/c1-19-14(17)15(18)12-5-3-2-4-10(12)11-7-6-9(16)8-13(11)15/h2-8,18H,1H3
LEDER COC(=O)C1(O)c2ccccc2c3ccc(Cl)cc13
IUPAC-namn methyl 2-chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 274.7
Formel vikt 274.0397