missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chlorguanide-d4 Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30355621
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30355621 1 mg
30361510 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30355621 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3295021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1189671-34-8
Molekylformel C11H13D4Cl2N5
Molekylvikt (g/mol) 294.22
Synonym N-(4-Chlorophenyl-d4)-N'-(1-methylethyl)-imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride, 1-(p-Chlorophenyl-d4)-5-isopropylbiguanide Hydrochloride, Bigumal-d4, Chlorguanid-d4, Chloroguanide-d4, Paludrin-d4, Proguanil-d4
IUPAC-namn 1-((l2-azaneylidene)((4-chlorophenyl-2,3,5,6-d4)amino)methyl)-3-isopropylguanidine
LEDER CC(C)NC(NC(NC1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C1[2H])=N)=N.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chlorguanide-d4 Hydrochloride
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H/i3D,4D,5D,6D;
Formel vikt 293.11
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.