missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Klorguanid-d4 hydroklorid, TRC

Produktkod. 30361510
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30361510 10 mg
30355621 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30361510 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC32950210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1189671-34-8
Molekylformel C11H13D4Cl2N5
Molekylvikt (g/mol) 294.22
Synonym N-(4-Chlorophenyl-d4)-N'-(1-methylethyl)-imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride, 1-(p-Chlorophenyl-d4)-5-isopropylbiguanide Hydrochloride, Bigumal-d4, Chlorguanid-d4, Chloroguanide-d4, Paludrin-d4, Proguanil-d4
IUPAC-namn 1-((L2-azaneyliden)((4-klorofenyl-2,3,5,6-d4)amino)metyl)-3-isopropylguanidin
LEDER CC(C)NC(NC(NC1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C1[2H])=N)=N.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chlorguanide-d4 Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H/i3D,4D,5D,6D;
Formel vikt 293.11
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.