Läs mer
Klorguanidhydroklorid, TRC
Produktkod. 30368212
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30368212 25 mg
1 options
Produktkod. 30368212 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC32950025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorguanide Hydrochloride
CAS 637-32-1
Molekylformel C11 H16 Cl N5 . Cl H
Kvantitet 25 mg
Synonym Proguanil hydrochloride, 1-(4-Chlorophenyl)-5-(1-methylethyl)biguanide hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1-(p-chlorophenyl)-5-isopropyl-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(p-Chlorophenyl)-5-isopropylbiguanide hydrochloride, 3359 RP, Chloroguanide hydrochloride, Chloroquanil, Diguanyl, Drinupal, Drinupal hydrochloride, Guanatol, Guanatol hydrochloride, M 4888, Paludrine, Paludrine hydrochloride, Palusil, Palusil hydrochloride, Proguanil hydrochloride, RP 3359, SN 12,837, SN 12837, Tirian, Tirian hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
LEDER Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 1-(4-klorofenyl)-3-(N-propan-2-ylkarbamimidoyl)guanidin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 290.19
Formel vikt 289.0861