missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chlorhexidine Diacetate Impurity C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-[Hexane-1,6-diylbis(imino-carbonimidoyl)]bis[3-(4-chlorophenyl)urea] |
| CAS | 62247-48-7 |
| Molekylformel | C22 H28 Cl2 N8 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2,4,11,13-Tetraazatetradecanediamide, N1,N14-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-, 2,4,11,13-Tetraazatetradecanediamide, N,N'-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino- (9CI), N1,N14-Bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28Cl2N8O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)29-21(33)31-19(25)27-13-3-1-2-4-14-28-20(26)32-22(34)30-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H4,25,27,29,31,33)(H4,26,28,30,32,34) |
| LEDER | Clc1ccc(NC(=O)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-chlorophenyl)-3-[N-[6-[[N-[(4-chlorophenyl)carbamoyl]carbamimidoyl]amino]hexyl]carbamimidoyl]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 507.4161 |
| Formel vikt | 506.1712 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?