Läs mer
klorhexidin diacetat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11468242 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468242 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11468242 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219136180
Effektiv mot ett brett spektrum av bakterier, vissa svampar och vissa virus. klorhexidin diacetat, MP Biomedicals är ett katjoniskt bredspektrum antimikrobiellt medel som används som ett antiseptiskt och desinfektionsmedel. Det är effektivt mot både grampositiva och
Klorhexidin är ett katjoniskt bredspektrum antimikrobiellt medel som tillhör bis(biguanid)-familjen. Dess verkningsmekanism innebär destabilisering av det yttre bakteriemembranet. Det används främst som ett topiskt antiseptiskt/desinfektionsmedel vid sårläkning, vid kateteriseringsställen, i olika dentala tillämpningar och i kirurgiska skrubbar.
  • Det är ett medel för att förhindra gingivit och användes för att studera effekterna av antimikrobiella medel på tandplack
  • Kommersiella ögonprodukter har använt detta medel för att ersätta timerosal som ett konserveringsmedel; det kan dock orsaka hudirritation
  • Det har använts för att studera inaktivering av HIV och immobilisering av spermier
  • Den användes för att studera effektiv hudantisepsis och desinfektion av medicinsk utrustning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 56-95-1
Smältpunkt 151°C to 159°C
Molekylformel C26H38Cl2N10O4
MDL-nummer MFCD00150042
Kvantitet 100 g
Synonym chlorhexidine acetate hydrate 1:2:x, chlorhexidine diacetate salt monohydrate, chlorhexidine diacetate monohydrate, 1,1 inverted exclamation marka-hexamethylenebis 5-4-chlorophenyl biguanide diacetate salt, 4-chlorophenyl 6-4-chlorophenyl amino iminomethyl amino iminomethy l amino hexyl amino iminomethyl amino iminomethyl amine, acetic acid, acetic a cid, oxamethane
Löslighetsinformation Soluble in water (0.15g/10mL water with heat), in ethanol (50mg/mL - clear, faint yellow solution), alcohol, glycerol, propylene, glycol, polyethylene glycols.
InChI-nyckel WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(O)=O.CC(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-namn ättiksyra;(1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-kloranilino)metyliden]amino]metyliden]amino]hexyl]-1-[amino-(4-kloranilino)metyliden]guanidin;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 625.56
PubChem CID 43834499
Formel vikt 625.56g/mol
Procent renhet ≥97%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) CriticalMicelle Concentration (CMC) 0.01% (w/v, 25°C) (Lit.)
Fysisk form Pulver