Läs mer
Klorhexidin diglukonat, 20 % med vattnet av soln., icke-sterilt
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Klorhexidindiglukonat, 20 % w/v aq. Soln används som oralt antiseptiskt medel och antimikrobiellt medel. Det är en aktiv ingrediens i bakteriedödande munvatten, husdjursschampo, kirurgiska smörjmedel och våtservetter och handtvål. Det används i studien för att veta vilken roll eteriska oljor har för att förbättra hudens antisepsis. Det spelar en viktig roll som desinfektionsmedel och konserveringsmedel i farmaceutiska produkter. Det används också som tillsats i kosmetika som krämer, tandkräm och deodoranter.
Löslighet Blandbar med vatten
, etanol och aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorhexidine digluconate |
| Namnnotering | Icke-steril |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.06 g/mL |
| Analysprocentintervall | 20 vikt/volym-% vattenlösning |
| Kvantitet | 100 mL |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Formel vikt | 897.76 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 20% w/v aq. soln. |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
- Chlorhexidine digluconate, 20% w/v aqueous solution, non-sterile
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Chlorhexidine digluconate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.