Läs mer
Klorhexidin diglukonat, 20 % med vattnet av soln., icke-sterilt
Produktkod. 11344098
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2000ml
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11344098 25 mL 25ml
11334098 100 mL 100ml
11410391 500 mL 500ml
11420391 4 x 500 mL 2000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11344098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041385.AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.26 SEK
    418.65 SEK / 25ml
    Save 47.61 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 18472-51-0 | C34H54Cl2N10O14 | 897,76 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Klorhexidindiglukonat, 20 % w/v aq. Soln används som oralt antiseptiskt medel och antimikrobiellt medel. Det är en aktiv ingrediens i bakteriedödande munvatten, husdjursschampo, kirurgiska smörjmedel och våtservetter och handtvål. Det används i studien för att veta vilken roll eteriska oljor har för att förbättra hudens antisepsis. Det spelar en viktig roll som desinfektionsmedel och konserveringsmedel i farmaceutiska produkter. Det används också som tillsats i kosmetika som krämer, tandkräm och deodoranter.
Löslighet Blandbar med vatten
, etanol och aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18472-51-0
Molekylformel C34H54Cl2N10O14
Molekylvikt (g/mol) 897.76
MDL-nummer MFCD00083599
InChI-nyckel YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
Synonym peridex, periogard, chlorhexidine gluconate, 1,1'-hexamethylene bis 5-p-chlorophenyl biguanide di-d-gluconate
PubChem CID 60148207
IUPAC-namn (1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-kloranilino)metyliden]amino]metyliden]amino]hexyl]-1-[amino-(4-kloranilino)metyliden]guanidin;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexan;
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorhexidine digluconate
Namnnotering Icke-steril
Färg Färglös
Densitet 1.06 g/mL
Analysprocentintervall 20 vikt/volym-% vattenlösning
Kvantitet 25 mL
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 897.76
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 20% w/v aq. soln.
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorhexidine digluconate, 20% w/v aqueous solution, non-sterile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorhexidine digluconate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.