Läs mer
Klorhexidindiglukonat (20 % i vatten), TRC
Produktkod. 30012436
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012436 50 g
30005701 1 g
30011299 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012436 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC29277050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18472-51-0
Molekylformel C22 H30 Cl2 N10 . 2 C6 H12 O7
Molekylvikt (g/mol) 897.76
Synonym D-Gluconic acid, compd. with N1,N14-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide (2:1), D-Gluconic acid, compd. with 1,1'-hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)biguanide] (2:1) (6CI), D-Gluconic acid, compd. with N,N' '-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide (2:1) (9CI), Gluconic acid, compd. with 1,1'-hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)biguanide] (2:1), D- (8CI), 2,4,11,13-Tetraazatetradecanediimidamide, N,N' '-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-, di-D-gluconate (9CI), Biguanide, 1,1'-hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)-, di-D-gluconate (8CI), 1,1'-Hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)biguanide] digluconate, 1,6-Bis(4-chlorophenyldiguanino)hexane digluconate, 1,6-Bis(p-chlorophenyldiguanido)hexane digluconate, 1,6-Bis[N5-(p-chlorophenyl)biguanido]hexane digluconate, Abacil, Acclean, Akhdez 3000, Antiseptol, Arlacide G, Bacticlens, Betasept, Bis(p-chlorophenyl)diguanidohexane digluconate, Blue Ribbon Sanitizing Teat Dip, CHG Solution BP, Chloraprep, Chlorhexamed, Chlorhexidine bigluconate, Chlorhexidine di-D-gluconate, Chlorhexidine digluconate, Chlorhexidine gluconate, Corsodyl, Disteryl, Geksikon, Gingisan, Hexana, Hexicon, Hexidine, Hibidil, Hibiscrub, Hibisol, Hibistat, Hibital, Hibitane, Hibitane 5, Hibitane G, Manusan, Maskin, Maskin R, Medihex-4, Oramed, PHiso-Med, Peridex, Peridex (antiseptic), PerioChip, Permachem CL 40, Plac Out, Purit, Rotersept, SY 1007, Secalan, Septeal, Sterilon, Unisept
IUPAC-namn 1-(4-klorofenyl)-3-[N-[6-[[N-[N-(4-klorofenyl)carbamimidoyl]carbamimidoyl]amino]hexyl]carbamimidoyl]guanidin;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexansyra
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorhexidine digluconate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C22H30Cl2N10.2C6H12O7/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t;2*2-,3-,4+,5-/m.11/s1
Formel vikt 896.3198
Procent renhet >95%