Läs mer
Klorhexidindiglukonat vattenlösning 0,2 MP Biomedicals
Produktkod. 11450432 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450432 25 mL 25ml
11470432 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450432 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219136025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    871.00 SEK
    829.58 SEK / 25ml
    Save 41.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 18472-51-0
Molekylformel C34H54Cl2N10O14
Molekylvikt (g/mol) 897.76
MDL-nummer MFCD00083599
InChI-nyckel YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
Synonym peridex, periogard, chlorhexidine gluconate, 1,1'-hexamethylene bis 5-p-chlorophenyl biguanide di-d-gluconate
PubChem CID 60148207
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kvantitet 25 mL
IUPAC-namn bis((2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexansyra); N'-(6-{[amino({amino[(4-klorfenyl)amino]metyliden}amino)metyliden]amino}hexyl)-1-({amino[(4-klorfenyl)amino]metyliden}amino)metanimidamid