Läs mer
Klorhexidindiglukonat vattenlösning 0,2 MP Biomedicals
Produktkod. 11470432 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470432 500 mL 500ml
11450432 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470432 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219136090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6970.00 SEK
    6636.69 SEK / 500ml
    Save 333.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 18472-51-0
Molekylformel C34H54Cl2N10O14
Molekylvikt (g/mol) 897.76
MDL-nummer MFCD00083599
InChI-nyckel YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
Synonym peridex, periogard, chlorhexidine gluconate, 1,1'-hexamethylene bis 5-p-chlorophenyl biguanide di-d-gluconate
PubChem CID 60148207
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kvantitet 500 mL
IUPAC-namn (1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-kloranilino)metyliden]amino]metyliden]amino]hexyl]-1-[amino-(4-kloranilino)metyliden]guanidin;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexan;
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorhexidine Digluconate, 20% Aqueous Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorhexidine Gluconate