Läs mer
Klorhexidindiglukonat vattenlösning 0,2 MP Biomedicals
Produktkod. 11460432 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460432 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11460432 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219136080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2135.00 SEK
    2033.07 SEK / 100ml
    Save 101.93 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorhexidine Digluconate
Namnnotering Vattenlösning
CAS 18472-51-0
Densitet 1g/mL
Analysprocentintervall 20%
Molekylformel C34H54Cl2N10O14
MDL-nummer MFCD00083599
Kvantitet 100 mL
Synonym peridex, periogard, chlorhexidine gluconate, 1,1'-hexamethylene bis 5-p-chlorophenyl biguanide di-d-gluconate
InChI-nyckel YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-namn bis((2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexansyra); N'-(6-{[amino({amino[(4-klorfenyl)amino]metyliden}amino)metyliden]amino}hexyl)-1-({amino[(4-klorfenyl)amino]metyliden}amino)metanimidamid
Molekylvikt (g/mol) 897.76
PubChem CID 60148207
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorhexidine Digluconate, 20% Aqueous Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: chlorhexidine gluconate