Läs mer
Chlorhexidine (digluconate), MedChemExpress
Produktkod. 16421028
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16421028 5 g -
16458386 100 mg -
16412249 1 g -
16402186 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16421028 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0608
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
MedChemExpress Chlorhexidine digluconate is an antiseptic effective against a wide variety of gram-negative and gram-positive organisms.
Chlorhexidine digluconate is an antiseptic effective against a wide variety of gram-negative and gram-positive organisms.
Specifications
Kemiskt namn eller material Chlorhexidine (digluconate)
Fysisk form Liquid
CAS 18472-51-0
Färg Colorless
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C34H54Cl2N10O14
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (111.39 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (42.33 mM)
LEDER N=C(NC(NCCCCCCNC(NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=N)=N)=N)NC2=CC=C(Cl)C=C2.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Molekylvikt (g/mol) 897.76
Formel vikt 897.76
Procent renhet 98.15%