Läs mer
Klorhexidindihydrokloridföroreningar B, TRC
Produktkod. 30010544
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30010544 2.5 mg 2.5mg
30007811 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010544 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3776802.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1308292-89-8
Molekylformel C16 H26 Cl N9 O
Molekylvikt (g/mol) 395.89
Synonym 2,4,11,13-Tetraazatetradecanamide, 14-[(4-chlorophenyl)amino]-3,12,14-triimino-, Chlorhexidine urea, 1-[[6-[[[(4-Chlorophenyl)carbamimidoyl]carbamimidoyl]amino]hexyl]carbamimidoyl]urea
IUPAC-namn [N-[6-[[N-[N-(4-klorofenyl)karbamimidoyl]karbamimidoyl]amino]hexyl]karbamimidoyl]urinämne
LEDER NC(=O)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorhexidine urea
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H26ClN9O/c17-11-5-7-12(8-6-11)24-15(20)25-13(18)22-9-3-1-2-4-10-23-14(19)26-16(21)27/h5-8H,1-4,9-10H2,(H5,18,20,22,24,25)(H5,19,21,23,26,27)
Formel vikt 395.1949
Procent renhet >95%