Läs mer
Klorhexidinfri bas,> 85 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11400432 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400432 5 g 5g
11410432 25 g 25g
11420432 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400432 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219135805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5105.00 SEK
    4860.68 SEK / 5g
    Save 244.32 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Molekylärbiologi; Cellbiologi
Kemiska identifierare
CAS 55-56-1
Molekylformel C22H30Cl2N10
Molekylvikt (g/mol) 505.452
MDL-nummer MFCD00009673
InChI-nyckel GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorhexidine, chlorhexidinum, chlorhexidin, nolvasan, rotersept, tubulicid, fimeil, hexadol, soretol, cloresidina
PubChem CID 9552079
ChEBI CHEBI:3614
IUPAC-namn (1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-kloranilino)metyliden]amino]metyliden]amino]hexyl]-1-[amino-(4-kloranilino)metyliden]guanidin
LEDER C1=CC(=CC=C1NC(=NC(=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC2=CC=C(C=C2)Cl)N)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorhexidine Free Base
Namnnotering Free Base
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Fysisk form Fast
Analysprocentintervall >85%
Formel vikt 505.5
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorhexidine, free base
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorhexidine