Läs mer
Klorhexidinfri bas,> 85 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11420432 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420432 100 g 100g
11400432 5 g 5g
11410432 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420432 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219135880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85195.00 SEK
    81159.31 SEK / 100g
    Save 4035.69 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Molekylärbiologi; Cellbiologi
Kemiska identifierare
CAS 55-56-1
Molekylformel C22H30Cl2N10
Molekylvikt (g/mol) 505.452
MDL-nummer MFCD00009673
InChI-nyckel GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorhexidine, chlorhexidinum, chlorhexidin, nolvasan, rotersept, tubulicid, fimeil, hexadol, soretol, cloresidina
PubChem CID 9552079
ChEBI CHEBI:3614
IUPAC-namn (1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-kloranilino)metyliden]amino]metyliden]amino]hexyl]-1-[amino-(4-kloranilino)metyliden]guanidin
LEDER C1=CC(=CC=C1NC(=NC(=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC2=CC=C(C=C2)Cl)N)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorhexidine Free Base
Namnnotering Free Base
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Fysisk form Fast
Analysprocentintervall >85%
Formel vikt 505.5