Läs mer
Chloridazon-desphenyl, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16616213 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16616213 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 16616213 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R169710MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloridazon-desphenyl
CAS 6339-19-1
CAS Max % ≤ 100%
Synonym 4-amino-5-chloro-1H-pyridazin-6-one
Molekylvikt (g/mol) 144.55 g/mol
Kvantitet 10 mg
Kvalitet Herbicides