Läs mer
Sherwood Scientific™ Kloridanalysator M926 III
Produktkod. 12687087
Change view
För användning med (applikation):
Mått aktivt salt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
12687087 Mått aktivt salt Varje
1 options
Produktkod. 12687087 Leverantör Sherwood Scientific™ Leverantörsnummer 92600009
Beräknad leverans: 17-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Datamanipulation med aktivt salt Modellerna
926 och 926S är utrustade med RS232 seriell och USB utgångar som gör det möjligt att länka dem till en lämplig skrivare eller kopplas till en PC som är värd för Active Salt-mjukvaran, utvecklad för att förbättra modell 926 kloridanalysator. Mjukvaran var ursprungligen utformad för ostindustrin och kan appliceras på alla livsmedelsprodukter som kräver saltanalys och dokumentation. Programvaran kan konfigureras av operatören för att passa deras specifika laboratoriekrav. Det aktiva saltpaketet kan samla in data direkt från en våg med RS232-utgång tillsammans med kloridanalysatorns resultat. Några av fördelarna är:
  • Inga transkriptionsfel
  • Ingen tid att slösa med manuella beräkningar
  • Inget behov av att uppnå specifika prov- och spädningsvikter
  • Automatisk datalagring och generering av analysrapporter
  • Kloridmätare använder den kolorimetriska titreringsmetoden där silverjoner genereras in situ och reagerar med kloridjoner
  • Slutpunkt exakt upptäckt
  • Inget reagens som behöver omkalibreras
  • Ekonomiskt per test
  • Ansluts till skrivare/PC
  • Levereras med skrivarkabel RS232, syrabuffert, tre anoder, tre elektroder, två markerade bägare, elektrodrengöringspolish, omrörare och bruksanvisning Mark III 926: för industriella tillämpningar med mg/L-enheter. Mark III 926S: för kliniska applikationer med mmol/L-enheter. Lämplig för salt i mat, svetttest (referensmetod), avloppsvatten och biologiska vätskor.
Specifikationer
Typ Kloridanalysator
För användning med (applikation) Mått aktivt salt