Läs mer
Sherwood Scientific™ M926S kloridanalysator
Produktkod. 12876813
Change view
Spänning:
100 till 240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
12876813 100 till 240 V Varje
1 options
Produktkod. 12876813 Leverantör Sherwood Scientific™ Leverantörsnummer 92600109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66845.00 SEK
    59073.33 SEK / Paket med 1
    Save 7771.67 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Analysera kloridhalten via tillförlitlig kolorimetrisk titreringsmetodik. Sherwood Scientific™ M926S Chloride Analyzer är ett ergonomiskt utformat och mikroprocessorbaserat instrument.
  • Kolorimetrisk titreringsmetod där silverjoner genereras in situ och reagerar med kloridjoner.
  • Noggrann, beprövad metod för klorid- och saltkoncentration.
  • Brett utbud av applikationer inklusive de inom klinisk (Model 926S) och livsmedelsindustri.
  • Mycket lätt att använda.
  • Utrustad med RS232 seriell och USB utgångar som gör att de kan kopplas till en lämplig skrivare eller att anslutas till en PC som är värd för Active Salt-mjukvaran.
  • Active Salt-paketet kan samla in data direkt från en våg med RS232-utgång tillsammans med kloridanalysatorns resultat.
  • Programvaran kan konfigureras av operatören för att passa deras specifika laboratoriekrav.
  • DataGate LIMS och automatisk avläsning av balans och streckkod.
  • Inga transkriptionsfel
  • Ingen tid att slösa med manuella beräkningar.
  • Inget behov av att uppnå specifika prov- och spädningsvikter.
  • Automatisk datalagring och generering av analysrapporter.
  • Slutpunkt exakt upptäckt.
  • Inget reagens som behöver omkalibreras.
  • Ekonomiskt per test.
Specifikationer
Provstorlek 20μ L till 100 μL
Inkluderar Skrivarkabel, syrabuffert, standard, 3 anoder, uppsättning elektroder, 2 märkta bägare, elektrodrengöringspolish, omrörare och manual
Spänning 100 till 240 V