Läs mer
Chloride Ion Chromatography Standard: Cl- @ 100μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Chloride Ion Chromatography Standard: Cl- @ 100μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloride |
| CAS | 16887-00-6 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnamn | Chloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | Cl- |
| Koncentration | 100 μg/g |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Cl− |
| LEDER | [Cl-] |
| Visa mer |