Läs mer
Klorid, jonkromatografi standardlösning, Specpure™ Cl∣- 1000 μg/ml
Produktkod. 11393647
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393647 100 mL 100ml
11405020 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035551.AE
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Standardlösning för klorid, jonkromatografi används som standardlösning inom analytisk kemi och jonkromatografi. Den används för kalibrering av jonkromatografi och andra analytiska tekniker.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00143949
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloride Ion chromatography standard solution
Namnnotering Cl- 1000 μg/ml
Fysisk form Vätska
Löslighet Omblandbar med vatten
Typ Analytical Standard
Kvantitet 100 mL
Kvalitet Specpure
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.