Läs mer
Mettler Toledo™ DX Serie ISE halvcellskloridmembransats: DX235-CI-
Beskrivning
Innehåller
Membran, elektrolytlösning, en identifieringsring (ID-ring) och en adapterhylsa som passar alla Mettler Toledo titreringsstativ
Montera membranet på skaftet på din ISE-halvcell och du har en ny ISE!
- Mätjon: Cl-
- Mätområde: 1 till 2 x 10 -5 mol/L
- Temperaturområde: 0° till 80 °C
- Optimalt pH-område: 2 till 13
- Typ av membran: Fast tillstånd
- Skaftmaterial: POM
- Elektrolyt för referenselektrod: 1 mol/L KNO 3
- ISA-lösning: 1 mol/L KNO 3
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kloridmembransats |
| Typ av fyllningslösning | 1 mol/L KNO 3 (ISA) |
| För användning med (applikation) | I guldklorid ISE |
| Material | Membran: fast tillstånd; Skaft: POM |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| pH-intervall | 2 till 13 |
| Koncentration Mätområde | 1 till 2 x 10-5 mol/L |