Läs mer
Kloridstandard för jonkromatografi, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15668225 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15668225 125 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 125ml
16381136 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15668225 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ASCL95Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 SEK
    776.72 SEK / 125ml
    Save 133.28 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Cl&superscript_minus;0,1 M
Certifications
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Identifiants chimiques
CAS 12125-02-9 , 7732-18-5
Molekylformel ClH4N
Molekylvikt (g/mol) 53.49
MDL-nummer MFCD00011420
InChI-nyckel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC-namn azanium;klorid
Spécification
Kemiskt namn eller material Chloride Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Analyscertifikat With Certificate of Analysis
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
LEDER [NH4+].[Cl-]
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 125 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1M
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.