Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Cl&superscript_minus; | 0,1 M |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloride Standard |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| Analyscertifikat | Med Certificate of Analysis |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet. |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering |
| Typ | Certifierat referensmaterial |
| LEDER | N.Cl |
| Lösningsmedel eller matris | Vatten |
| Kvantitet | 500 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.1M |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning