Läs mer
Sherwood Scientific™ Klorid standardlösning, 200 mg/L
Produktkod. 12457570
Change view
Kvantitet:
6 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
600ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12457570 6 x 100 ml 600ml
1 options
Produktkod. 12457570 Leverantör Sherwood Scientific™ Leverantörsnummer 00156203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    816.25 SEK
    756.98 SEK / 600ml
    Save 59.27 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Formulerad för användning med Model 926 Chloride Analyzer. Sherwood Scientific Kloridstandardlösning, 200 mg/L är idealisk för bestämning av kloridjoner med hjälp av coulometrisk titrering. Levereras i en uppsättning av sex 100 ml injektionsflaskor.
Mätningen av saltkoncentrationen (natriumklorid) i livsmedels- och mejeriindustrin är universell. Salt och salthalt representerar också allvarlig förorening i industriella processer. Känsligheten hos den kulometriska metoden möjliggör mätning i ppm-intervallet i pannans matarvatten, polymertvättar, borrhålsslam samt jordanalyser och annat.
Modell 926-metoden är baserad på en kulometrisk titrering och är en absolut metod där reagenset, silverjonerna, genereras exakt och kvantitativt vid analystillfället genom att en konstant ström passerar mellan givarelektroderna. Slutpunkten detekteras genom användning av avkänningselektroder som mäter förändringen i lösningens ledningsförmåga som uppstår när överskott av silverjoner är närvarande i lösning.
Specifikationer
Färg Klar, färglös
Koncentration 200mg/L
Typ Klorid standardlösning, 200 mg/L
Förpackning Flaskor
Kvantitet 6 x 100 ml