Läs mer
WTW™ Kloridtestsatser
Typ:
CombiCheck Ammonium (NH4) reagenstestsats
Testkit för kromatreagens
Förpackningsstorlek:
500g
Varje
Beskrivning
- Olika instrument för att mäta klorid
- Testkit för kromatreagens
- För avloppsvatten, dricksvatten, grundvatten, mineralvatten/efter utspädning
- PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spectral, Photoflex fotometrar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 38405 D31 |
| pH-intervall | 13 vid 20 °C |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| För användning med (applikation) | Avloppsvatten, dricksvatten, grundvatten, mineralvatten/efter utspädning |
| För användning med (utrustning) | PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral fotometer, Photoflex™ meter |
| Parameterspecifikationer | Ammonium |
| Räckvidd | 2,5 till 250 mg/L |
| Förvaringskrav | 2 °C till 8 °C |
| Testmetod | Indofenolblått (Berthelot-reaktion) |
| Typ | CombiCheck Ammonium (NH4) reagenstestsats |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: iron (III) nitrate,nitric acid