Läs mer
WTW™ Kloridtestsatser
Typ:
CombiCheck Ammonium (NH4) reagenstestsats
Testkit för kromatreagens
Förpackningsstorlek:
500g
Varje
Beskrivning
- Olika instrument för att mäta klorid
- Testkit för kromatreagens
- För avloppsvatten, dricksvatten, grundvatten, mineralvatten/efter utspädning
- PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spectral, Photoflex fotometrar
Specifikationer
Specifikationer
| Färgindikator | Gul/Brun |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| För användning med (applikation) | För avloppsvatten, dricksvatten, grundvatten, mineralvatten/efter utspädning |
| För användning med (utrustning) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex fotometrar |
| Inkluderar | Certifikat |
| Parameterspecifikationer | Kromat |
| Räckvidd | 5 till 125 mg/L |
| Förvaringskrav | 15 °C till 25 °C |
| Testmetod | Difenylkarbazid |
| Typ | Testkit för kromatreagens |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Chloride Cell Test Method: photometric 5 - 125 mg/l Cl
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: iron(III) nitrate, nitric acid