Läs mer
Chlorin E6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorin E6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H36N4O6/c1-7-19-15(3)23-12-25-17(5)21(9-10-29(39)40)32(37-25)22(11-30(41)42)33-31(34(43)44)18(6)26(38-33)14-28-20(8-2)16(4)24(36-28)13-27(19)35-23/h7,12-14,17,21,35-36H,1,8-11H2,2-6H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)/t17-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 596.2635 |