Läs mer
Klorerade desinfektionsbiprodukter, lösningsmedel och trihalometankombination, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16369807 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
16369807 1 ml
1 options
Produktkod. 16369807 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 5511A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
1,1,1-trikloretan71-55-62000 μg/ml
1,1-dikloraceton513-88-22000 μg/ml
1,2-dibrom-3-klorpropan96-12-82000 μg/ml
1,2-dibrometan106-93-42000 μg/ml
Bromdiklormetan75-27-42000 μg/ml
Bromoform75-25-22000 μg/ml
Koltetraklorid56-23-52000 μg/ml
Kloroform67-66-32000 μg/ml
Kloropicrin76-06-22000 μg/ml
Dibromacetonitril3252-43-52000 μg/ml
Dibromklormetan124-48-12000 μg/ml
Dikloracetonitril3018-12-02000 μg/ml
Tetrakloreten127-18-42000 μg/ml
Trikloracetonitril545-06-22000 μg/ml
Trikloreten79-01-62000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorinated Disinfection By-Products Mix
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 97.0, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2
CAS 71-55-6, 96-12-8, 106-93-4, 75-25-2, 56-23-5
Metoder For US EPA Method 550
Analyt- eller komponentnamn 1,1,1-Trichloroethane
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Element 1,1,1-Trichloroethane
Lösningsmedel eller matris Acetone
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2000μg/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorinated Disinfection By-Products Mix
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone, carbon tetrachloride, chloroform, bromoform, bromodichloromethane, trichloronitromethane, t
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning