Läs mer
Klorerad kolväteblandning 1011 2000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323192
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323192 1 ml
1 options
Produktkod. 30323192 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09001011DI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chloronaphthalene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Hexachloropropene (Perchloropropene)∣Pentachlorobenzene∣Pentachloroethane
CAS 95-94-3, 120-82-1, 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 91-58-7
Analyt- eller komponentnamn 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chloronaphthalene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Hexachloropropene (Perchloropropene)∣Pentachlorobenzene∣Pentachloroethane
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Diklorometan
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2,4-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣2-Chloronaphthalene 2000 μg/mL∣Hexachlorobenzene 2000 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 2000 μg/mL∣Hexachlorocyclopentadiene 2000 μg/mL∣Hexachloroethane 2000 μg/mL∣Hexachloropropene (Perchloropropene) 2000 μg/mL∣Pentachlorobenzene 2000 μg/mL∣Pentachloroethane 2000 μg/mL