Läs mer
Chlorindione, MedChemExpress
Produktkod. 16408516
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16408516 100 mg
1 options
Produktkod. 16408516 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0918
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Chlorindione (Chlophenadione) is a potent anticoagulant. Chlorindione also is a vitamin K1 antagonist.
Chlorindione (Chlophenadione) is a potent anticoagulant. Chlorindione also is a vitamin K1 antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorindione
CAS 1146-99-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H9ClO2
Kvantitet 100 mg
Synonym Chlophenadione Indaliton G-25766
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (389.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 256.68
Formel vikt 256.68
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation