missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chlorine Blank - Cl @ 0 μg/g in 75 cSt Mineral Oil, VHG™

Produktkod. 17950746
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17950746 500 ml
17911786 1 l
17911556 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17950746 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGCLOILBLK500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Chlorine Blank - Cl @ 0 μg/g in 75 cSt Mineral Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chlorine
CAS 7782-50-5
Analyt- eller komponentnamn Chlorine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Cl2
Koncentration 0 μg/g
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cl
InChI formel InChI=1S/Cl2/c1-2
LEDER ClCl
IUPAC-namn molecular chlorine
Lösningsmedel eller matris Heavy Mineral Oil
Molekylvikt (g/mol) 70.91
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 69.9377 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.