Läs mer
Chlorine - Cl @ 1.00 wt% in 75 cSt Mineral Oil, VHG™
Produktkod. 17984036
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17984036 100 ml
17944036 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17984036 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGCLOIL1P100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Chlorine - Cl @ 1.00 wt% in 75 cSt Mineral Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorine
CAS 7782-50-5
Analyt- eller komponentnamn Chlorine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Cl2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cl
InChI formel InChI=1S/Cl2/c1-2
LEDER ClCl
IUPAC-namn molecular chlorine
Lösningsmedel eller matris Heavy Mineral Oil
Molekylvikt (g/mol) 70.91
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 69.9377 g/mol