Läs mer
Chlorine - Cl @ 50 μg/g in 75 cSt Mineral Oil
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorine |
| CAS | 7782-50-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlorine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | Cl2 |
| Koncentration | 50 μg/g |
| Synonym | Cl |
| InChI formel | InChI=1 S/Cl2/c1-2 |
| Lösningstyp | Single Solution |
| LEDER | ClCl |
| Visa mer |