Läs mer
Chlorine - Cl @ 5000 μg/g in 75 cSt Mineral Oil
Produktkod. 30325553
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30325553 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 30325553 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGCLOIL5000500
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorine
CAS 7782-50-5
Analyt- eller komponentnamn Chlorine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Cl2
Koncentration 5000 μg/g
Synonym Cl
InChI formel InChI=1 S/Cl2/c1-2
Lösningstyp Single Solution
LEDER ClCl
Lösningsmedel eller matris 75 cSt Mineral Oil
Industry Type Industrial QC
Molekylvikt (g/mol) 70.91
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 69.9377