Läs mer
Hanna Instruments™ Klor flytande reagenser
Produktkod. 10204041
Typ:
Flytande reagenssats
Klorreagens
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10204041
Brand: Hanna Instruments™ HI93701T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagenser för kolorimetrisk bestämning av totalt och fritt klor, för användning med Hannas kompatibla bänk- och bärbara fotometrar.
  • Reagenser för kolorimetrisk bestämning av totalt och fritt klor, för användning med Hannas ’kompatibla bänk- och bärbara fotometrar
  • Högkvalitativa flytande reagenser som gör det möjligt för användare att uppnå snabba och exakta kolorimetriska mätningar
  • Reagenser följer en anpassning av USEPA-metoden 330.5 och standardmetoden 4500-Cl G
  • Metoderna använder ett DPD-reagens där reaktionen mellan klor och reagens orsakar en rosa nyans i provet
  • Färdiggjorda reagenser för enkel användning
  • Beredd med kemikalier med hög renhet
Specifikationer
Antal tester 300
Kvantitet 1 vardera
Räckvidd 0 till 5 mg/L
Testmetod anpassning av USEPA-metoden 330.5 och standardmetoden 4500-Cl G
Typ Klorreagens
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Flüssig-Reagenz für 300 Tests Gesamtchlor
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid, sodium hydroxide, potassium iodide