missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hanna Instruments™ Klor flytande reagenser
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Typ:
Flytande reagenssats
Klorreagens
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Reagenser för kolorimetrisk bestämning av totalt och fritt klor, för användning med Hannas ’kompatibla bänk- och bärbara fotometrar
- Högkvalitativa flytande reagenser som gör det möjligt för användare att uppnå snabba och exakta kolorimetriska mätningar
- Reagenser följer en anpassning av USEPA-metoden 330.5 och standardmetoden 4500-Cl G
- Metoderna använder ett DPD-reagens där reaktionen mellan klor och reagens orsakar en rosa nyans i provet
- Färdiggjorda reagenser för enkel användning
- Beredd med kemikalier med hög renhet
Specifikationer
Specifikationer
| Antal tester | 300 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Räckvidd | 0 till 5 mg/L |
| Testmetod | anpassning av USEPA-metoden 330.5 och standardmetoden 4500-Cl G |
| Typ | Klorreagens |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Flüssig-Reagenz für 300 Tests Gesamtchlor
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H372-Orsakar organskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid, sodium hydroxide, potassium iodide
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering