Läs mer
Chlorine Standard: Cl @ 2000 μg/g (0.200 wt%) in 75 cSt Mineral Oil, VHG™
Produktkod. 17951316
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17951316 100 ml
1 options
Produktkod. 17951316 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGCLOIL2000100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Chlorine Standard: Cl @ 2000 μg/g (0.200 wt%) in 75 cSt Mineral Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorine
CAS 7782-50-5
Analyt- eller komponentnamn Chlorine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Cl2
Koncentration 2000 μg/g
Synonym Cl
InChI formel InChI=1S/Cl2/c1-2
LEDER ClCl
IUPAC-namn molecular chlorine
Lösningsmedel eller matris 75 cSt Mineral Oil
Molekylvikt (g/mol) 70.91
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 69.9377 g/mol