Läs mer
Macherey-Nagel™ Klortestpapper
Produktkod. 11376514 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Färgindikator:
Vitt till mörkblått
Förpackningsstorlek:
5m
Produktkod. 11376514
Brand: Macherey-Nagel™ 90709
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Möjliggör semikvantitativ bestämning av 50-200 ppm klor. Macherey Nagel™ Klortestpapper är giftfritt och säkert.
  • Vitt papper blir blåviolett i närvaro av klor
  • Särskilt lämplig för en rad applikationer i desinfektionslösningar
Specifikationer
Färgindikator Vitt till mörkblått
Formatera Rulle
För användning med (applikation) Bestämning av klor
Examen 0, 10, 50, 100, 200
Kvantitet 1 vardera
Typ pH-papper