Läs mer
Chlorisondamine Chloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorisondamine Chloride |
| CAS | 69-27-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlorisondamine Chloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H20 Cl4 N2 . 2 Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Isoindolium, 4,5,6,7-tetrachloro-2,3-dihydro-2-methyl-2-[2-(trimethylammonio)ethyl]-, chloride (1:2), Chlorisondamine Chloride, 1H-Isoindolium, 4,5,6,7-tetrachloro-2,3-dihydro-2-methyl-2-[2-(trimethylammonio)ethyl]-, dichloride (9CI), 4,5,6,7-Tetrachloro-2-(2-dimethylaminoethyl)-2-methylisoindolinium chloride methochloride (6CI), Isoindolinium, 4,5,6,7-tetrachloro-2-methyl-2-[2-(trimethylammonio)ethyl]-, dichloride (8CI), Chlorisondamin, Chlorisondamine, Chlorisondamine chloride, Ecolid, Ecolid chloride, Hisindamon, Hisindamone A, N-[(2-Dimethylammonium)ethyl]-4,5,6,7-tetrachloroisoindolinium dimethochloride, SU 3088 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20Cl4N2.2ClH/c1-19(2,3)5-6-20(4)7-9-10(8-20)12(16)14(18)13(17)11(9)15;;/h5-8H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CC[N+]1(C)Cc2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2C1 |
| Visa mer |