Läs mer
Kloritlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O matris, Fisher Chemical™ Produktkod.: 12932105
Kloritlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. p-7083608 Handla allt Fisher Chemical Produkter
100 mL, 100ml
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Produktkod. 12932105
Brand: Fisher Chemical A 012 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Lösningen innehåller H2O
Koncentration 1 g/L
Kvantitet 100 mL
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer1134061 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/07/2025 ProduktkodA 012 100
Partinummer1026473 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum04/03/2025 ProduktkodA 012 100
Partinummer1037108 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum04/03/2025 ProduktkodA 012 100
Partinummer1049324 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum04/03/2025 ProduktkodA 012 100
Partinummer1000237 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum04/03/2025 ProduktkodA 012 100
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Kloritlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O matris, Fisher Chemical™ >