Läs mer
Chlorite Standard: ClO2- @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Chlorite Standard: ClO2- @ 1000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorite |
| CAS | 14998-27-7 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlorite |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | ClO2− |
| Synonym | (Cl O2)- |
| LEDER | [O-]Cl=O |
| IUPAC-namn | Chlorite |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Visa mer |