Läs mer
Chlormadinone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlormadinone |
| CAS | 1961-77-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlormadinone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H27 Cl O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-chloro-17-hydroxy-, 6-Chloro-17-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-Chloro-6-dehydro-17-hydroxyprogesterone, 6-Chloro-6-dehydro-17α-hydroxyprogesterone, Chlormadinon, Chlormadinone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27ClO3/c1-12(23)21(25)9-6-16-14-11-18(22)17-10-13(24)4-7-19(17,2)15(14)5-8-20(16,21)3/h10-11,14-16,25H,4-9H2,1-3H3/t14-,15+,16+,19-,20+,21+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Visa mer |