Läs mer
Chlormadinone acetate, MedChemExpress
Beskrivning
Chlormadinone acetate is a steroidal progestin, with antiandrogen and antiestrogenic effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlormadinone acetate |
| CAS | 302-22-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H29ClO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (24.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | CC([C@@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C=C(Cl)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.93 |
| Formel vikt | 404.93 |
| Visa mer |