Läs mer
Klormadinonacetat, Mikromol™
Beskrivning
Klormadinonacetat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlormadinone acetate |
| CAS | 302-22-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlormadinone acetate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C23 H29 Cl O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-chloro-17-hydroxy-, acetate (6CI,7CI,8CI), 17-Acetoxy-6-chloro-6-dehydroprogesterone, 17-Acetoxy-6-chloropregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-Chloro-17-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Chloro-17-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 6-Chloro-6,7-dehydro-17-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-6-dehydro-17-acetoxyprogesterone, Ay 13390-6, Bellissima, Bovisynchron, CAP, Cero, Chlormadinon acetate, Chlormadinone acetate, Chronosyn, Clordion, Cyclonorm, Fertiletten, Gestafortin, Lormin, Luteran, Lutinyl, Lutoral, Lutoral (Syntex), Matrol, Menstridyl, NSC 92338, Natrol, Normenon, Prostal, RS 1280, Retex, Skedule TM, Synchrosyn, Synchrosyn P, Traslan, Verton, 17-(Acetyloxy)-6-chloropregna-4,6-diene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6-chloro-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6-chloro-6,7-dehydroprogesterone, 6-Chloro-17alpha-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Chloro-17alpha-hydroxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-acetate, 6-Chloro-17alpha-hydroxy-Delta6-progesterone acetate, 6-Chloro-17alpha-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 6-Chloro-6-dehydro-17alpha-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-pregna-4,6-dien-17alpha-ol-3,20-dione acetate, 6-Chloro-Delta4,6-pregnadien-17alpha-ol-3,20-dione 17-acetate, 6-Chloro-Delta6-17-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-Delta6-[17alpha]acetoxyprogesterone, 6-Chloro-Delta6-dehydro-17-acetoxyprogesterone, 6-Dehydro-6-chloro-17alpha-acetoxyprogesterone |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11-12,16-18H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-klor-10,13-dimetyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl] acetat |
| Visa mer |